Learn More
Macherey-Nagel™ Tampón de unión NTI
Código de producto. 12793391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mL
Tamaño de la unidad:
200 ml
12793391 200 mL 200 ml
1 options
Código de producto. 12793391 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740305.120
Edge
Buffer de enlace NTI para utilizar con los kits NucleoSpin Gel y PCR Clean‐up o NucleoSpin Gel y PCR Clean‐up Midi / Maxi.
NucleoSpin™ Gel and PCR Clean-up es un kit 2 en 1 que permite purificar fragmentos de ADN a partir de reacciones enzimáticas, como PCR, así como de geles de agarosa. La muestra se mezcla con tampón de unión. NTI y (en el caso de una banda de gel recortada) se calienta para disolver la agarosa. En presencia de sal caotrópica, el ADN se une a la membrana de sílice de la columna. Las contaminaciones se eliminan mediante sencillos pasos de lavado y el ADN puro se eluye.
  • Tampón de unión estándar con indicador de pH
  • Solo se necesitan dos volúmenes de tampón de unión por volumen de muestra para procesar la muestra (200 L μde reacción PCR/enzimática o 200 mg de gel de agarosa), con un solo paso de carga.
  • Añadiendo un búfer de enlace adicional NTI Es posible cargar una cantidad ilimitada de volúmenes de muestra en una sola columna
  • El indicador de pH garantiza condiciones óptimas de unión con el pH < 7.0 al ayudar a identificar la agarosa no disuelta durante la extracción del gel de ADN, desde amarillo (condiciones correctas) hasta azul (pH demasiado alto)
  • Se deben utilizar tampones de unión separados para la purificación de ADN monocatenario o muestras que contengan SDS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidinium thiocyanate
CAS 593-84-0
Descripción Standard binding buffer with pH indicator
Para utilizar con (aplicación) NucleoSpin™ Kit de limpieza de gel y PCR
Cantidad 200 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Buffer NTI
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate