missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NTCP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16536861
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16536861 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16536861 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA588724

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: VAVTVLSAIN VGKSIMFAMT PLLIATSSLM PFIGFLLGYV LSALFCLNGR CRRTVSMETG CQNVQLCSTI LNVAFPPEVI GPLFFFPLLY MIFQLGEGLL LIAIFWCYEK FKTPKDKTKM IYTAATTEET IPGALGNGTY KGEDCSPCTA; Positive Samples: Mouse brain; Cellular Location: Membrane, Multi-pass membrane protein.

Sodium/bile acid cotransporters are integral membrane glycoproteins that participate in the enterohepatic circulation of bile acids. Two homologous transporters are involved in the reabsorption of bile acids, one absorbing from the intestinal lumen, the bile duct, and the kidney with an apical localization (SLC10A2), and the other being found in the basolateral membranes of hepatocytes (SLC10A1).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NTCP
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.68 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7.3
génica SLC10A1
N.º de referencia del gen O08705, P26435
Alias de gen bile acid cotransporting polypeptide; cell growth-inhibiting gene 29 protein; GIG29; growth-inhibiting protein 29; hepatic sodium-dependent bile acid transporter; LOW QUALITY PROTEIN: sodium/bile acid cotransporter; MGC128766 protein; Na(+)/bile acid cotransporter; Na(+)/taurocholate transport protein; Na/taurocholate cotransporting polypeptide; NA-dependent cholate transporting protein; Ntcp; Ntcp1; SBACT; Slc10a1; sodium bile acid cotransporting polypeptide; sodium/bile acid cotransporter; sodium/tauro; sodium/taurocholate cotransporter; sodium/taurocholate cotransporting polypeptide; sodium-dependent bile acid cotransporter; sodium-dependent taurocholate cotransporting polypeptide; sodium-taurocholate cotransporting polypeptide; solute carrier family 10 (sodium/bile acid cotransporter family), member 1; solute carrier family 10 (sodium/bile acid cotransporter), member 1; solute carrier family 10 member 1; solute carrier family 10, member 1
Símbolos de los genes SLC10A1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200 to the C-terminus of human SLC10A1 (NP_0030401).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 20493, 24777
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.