Learn More
Testo™ Sonda de penetración de alimentos NTC con mango en forma de T
Código de producto. 10460982
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -25 °C a +150 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10460982 De -25 °C a +150 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10460982 Proveedor Testo™ N.º de proveedor 0613 2411
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sonda de penetración de alimentos robusta utilizada principalmente para medir la temperatura central de los alimentos.
  • La sonda cumple las normas HACCP e ISO 13485 , por lo que resulta especialmente práctica para su uso en el sector alimentario cuando se conecta al instrumento de medición correspondiente
  • El asa especial facilita su uso al medir el temperatura central de los alimentos semisólidos
  • Sensor de NTC
  • Intervalo de temperatura de − 25 °C a +150 °C
  • Índice de protección IP65
  • Incluye protección reforzada contra deformaciones y un cable PUR fijo y reforzado de 1,3 m de largo
Especificaciones
Diámetro de la sonda (métrico) 5 mm
Longitud de la sonda (métrico) 114 mm
Tiempo de medición 7 s
Descripción Tiempo de reacción: 7 segundos
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (métrico) - 25 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -25 °C a +150 °C
Exactitud ±0.5% de mv (+100° hasta 150 °C), ±0,2 °C desde −25° a +74,9 °C,° ±0,4 C °para el rango restante