missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NT5C1A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15749961 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15749961 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15749961 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA562163

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: PVWEEAKIFY DNLAPKKKPK SPKPQNAVTI AVSSRALFRM DEEQQIYTEQ GVEEYVRYQL EHENEPFSPG P Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 94%.

Dephosphorylates the 5' and 2'(3')-phosphates of deoxyribonucleotides and has a broad substrate specificity. Helps to regulate adenosine levels in heart during ischemia and hypoxia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NT5C1A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica NT5C1A
N.º de referencia del gen Q9BXI3
Alias de gen 5'-nucleotidase, cytosolic IA; AMP-specific 5'-NT; CN1; CN1A; CNI; CN-I; cN-IA; cytosolic 5' nucleotidase, type 1A; cytosolic 5'-nucleotidase 1A; Cytosolic 5'-nucleotidase IA; Gm49; NT5C1A
Símbolos de los genes NT5C1A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human NT5C1A. Recombinant protein control fragment (Product #RP-101219).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84618
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.