Learn More
MedChemExpress NSP-SA-NHS
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Peso molecular | 681.73 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 4 mg/mL (5.87 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Objetivo | HBV |
| CAS | 199293-83-9 |