Learn More
NSP-805, MedChemExpress
Código de producto. 16460158
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460158 5 mg 5 miligramos
16447698 10 mg 10 miligramos
16430586 20 mg 20 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16460158 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19102
MedChemExpress NSP-805 is a potent and selective inhibitor of guinea pig cardiac phosphodiesterase 3 (PDE3), and a cardiotonic agent with vasodilator properties.
NSP-805 is a potent and selective inhibitor of guinea pig cardiac phosphodiesterase 3 (PDE3), and a cardiotonic agent with vasodilator properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NSP-805
Forma física Solid
CAS 125068-54-4
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19N3O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
SMILES O=C1CC(C)C(C2=CC=C(NC3=C(C)C(CC3)=O)C=C2)=NN1
Peso molecular (g/mol) 297.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.35
Porcentaje de pureza 99.0%