Learn More
NSFL1C, Rabbit anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16108556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16108556 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16108556 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00055968D01P.100ug
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
Sequence: MAAERQEALREFVAVTGAEEDRARFFLESAGWDLQIALASFYEDGGDEDIVTISQATPSSVSRGTAPSDNRVTSFRDLIHDQDEDEEEEEGQRFYAGGSERSGQQIVGPPRKKSPNELVDDLFKGAKEHGAVAVERVTKSPGETSKPRPFAGGGYRLGAAPEEESAYVAGEKRQHSSQDVHVVLKLWKSGFSLDNGELRSYQDPSNAQFLESIRRGEVPAELRRLAHGGQVNLDMEDHRDEDFVKPKGAFKAFTGEGQKLGSTAPQVLSTSSPAQQAENEAKASSSILIDESEPTTNIQIRLADGGRLVQKFNHSHRISDIRLFIVDARPAMAATSFILMTTFPNKELADESQTLKEANLLNAVIVQRLT
Especificaciones
Antígeno NSFL1C
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica NSFL1 (p97) cofactor (p47)
N.º de referencia del gen NM_016143
Alias de gen MGC3347/UBX1/UBXD10/UBXN2C/dJ776F14.1/p47
Símbolos de los genes NSFL1C
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NSFL1C (NP_057227.2, 1 a.a. ∼ 370 a.a) full-length human protein.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55968
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.