Learn More
Wika Manómetro lleno NSF
Código de producto. 15367954 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de presión:
De 0 a 160 psi
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de presión Tamaño de la unidad
15367954 De 0 a 160 psi cada uno
1 options
Código de producto. 15367954 Proveedor Wika N.º de proveedor 6804931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.25€
    47.26€ / paquete de 1
    Ahorro 3.99€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
El NSF El manómetro lleno se fabrica con componentes sin plomo según se define en la SDWA.
  • Hecho en el USA .
  • Soldadura especial sin plomo y con contenido de plata para todas las partes en contacto con el medio.
  • Estos NSF Los medidores certificados se fabrican de acuerdo con NSF/ANSI 61, para contenido sin plomo.
  • Viene en una amplia gama de modelos, tamaños y configuraciones.
  • Los medidores tienen diales especiales con NSF Logotipo en la esfera para indicar cumplimiento.
  • Estos NSF Los medidores están disponibles en versiones y configuraciones personalizadas.
  • Hay versiones personalizadas del medidor disponibles.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conformidad CE
Tamaño del selector (imperial) 2,5 in
Tamaño del selector (métrico) 64 mm
Temperatura de funcionamiento (imperial) -4 °C a 140 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) -20 °C a 60 °C
Tamaño del conector (imperial) 0,25 in NPT(M), Inferior
Tamaño del conector (métrico) 6,35 mm NPT(M), inferior
Temperatura máx. (imperial) 140 °F
Temperatura mín. (imperial) -4 °C
Temperatura máx. (métrico) 60 °C
Piezas mojadas Aleación de cobre
Exactitud ± 3-2-3 % del intervalo (ASME grado B)
Tipo de pantalla Analógico
Intervalo de presión De 0 a 160 psi
Tipo de producto Manómetro lleno NSF