Learn More
NSC59984, MedChemExpress
Código de producto. 16490328
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490328 5 mg 5 miligramos
16457868 10 mg 10 miligramos
16433817 50 mg 50 miligramos
16427686 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490328 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19726
MedChemExpress NSC59984 induces mutant p53 protein degradation via MDM2 and the ubiquitin-proteasome pathway. NSC59984 acts by targeting GOF-mutant p53 and stimulates p73 to restore the p53 pathway signaling.
NSC59984 induces mutant p53 protein degradation via MDM2 and the ubiquitin-proteasome pathway. NSC59984 acts by targeting GOF-mutant p53 and stimulates p73 to restore the p53 pathway signaling.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NSC59984
CAS 803647-40-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H15N3O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (125.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCN(C)CC1)/C=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2
Peso molecular (g/mol) 265.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.27
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death