Learn More
NSC5844, MedChemExpress
Código de producto. 16485497
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485497 5 mg 5 miligramos
16472758 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16485497 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100033
MedChemExpress NSC5844 (RE-640) is a 4-aminoquinoline derivative, with antitumor and antimalarial activity.
NSC5844 (RE-640) is a 4-aminoquinoline derivative, with antitumor and antimalarial activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NSC5844
Forma física Solid
CAS 140926-75-6
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H16Cl2N4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo RE-640
Información de solubilidad DMSO : 1 mg/mL (2.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES ClC1=CC=C2C(NCCNC3=CC=NC4=CC(Cl)=CC=C34)=CC=NC2=C1
Peso molecular (g/mol) 383.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.27
Porcentaje de pureza 98.0%