Learn More
NSC348884, MedChemExpress
Código de producto. 16478547
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16478547 5 mg 5 miligramos
16466356 100 mg 100 miligramos
16463396 25 mg 25 miligramos
16415918 10 mg 10 miligramos
16402067 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16478547 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13915
MedChemExpress NSC348884 is a nucleophosmin inhibitor disrupts oligomer formation and induces apoptosis, inhibits cell proliferation at an IC50 of 1.7-4.0 μM in distinct cancer cell lines.
NSC348884 is a nucleophosmin inhibitor disrupts oligomer formation and induces apoptosis, inhibits cell proliferation at an IC50 of 1.7-4.0 μM in distinct cancer cell lines.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NSC348884
Forma física Solid
CAS 81624-55-7
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H40N10
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (53.39 mM)
SMILES CC1=CC=C2N=C(CN(CC3=NC4=CC=C(C)C=C4N3)CCN(CC5=NC6=CC=C(C)C=C6N5)CC7=NC8=CC=C(C)C=C8N7)NC2=C1
Peso molecular (g/mol) 636.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 636.79
Porcentaje de pureza 98.0%