Learn More
NSC319726, MedChemExpress
Código de producto. 16460028
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460028 5 mg 5 miligramos
16423577 50 mg 50 miligramos
16407558 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16460028 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18634
MedChemExpress NSC319726 (ZMC1) is a mutant p53R175 reactivator; inhibits growth of fibroblasts expressing the p53R175 mutation (IC50 = 8 nM); shows no inhibition for p53 wild-type cells.
NSC319726 (ZMC1) is a mutant p53R175 reactivator
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NSC319726
CAS 71555-25-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H14N4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo ZMC1
Información de solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (133.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C(C1=NC=CC=C1)=N\NC(N2CCC2)=S
Peso molecular (g/mol) 234.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.32
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death