Learn More
NSC23925, MedChemExpress
Código de producto. 16480288
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480288 5 mg 5 miligramos
16453666 25 mg 25 miligramos
16437828 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16480288 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19626
MedChemExpress NSC23925 is a novel, selective and effective P-glycoprotein (Pgp) inhibitor.
NSC23925 is a novel, selective and effective P-glycoprotein (Pgp) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NSC23925
CAS 858474-14-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26Cl2N2O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (33.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 4 mg/mL (9.49 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES OC(C1NCCCC1)C2=CC(C3=CC=C(OC)C=C3)=NC4=CC=CC=C24.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 421.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.36
Porcentaje de pureza 99.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death