Learn More
NSC23005 sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16489716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489716 50 mg 50 miligramos
16473168 10 mg 10 miligramos
16415907 5 mg 5 miligramos
16412656 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16489716 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100791
MedChemExpress NSC23005 sodium is a novel and effective p18 inhibitor (ED50=5.21 nM) in promoting Hematopoietic stem cells (HSCs) expansion in both murine and human models.
NSC23005 sodium is a novel and effective p18 inhibitor (ED50=5.21 nM) in promoting Hematopoietic stem cells (HSCs) expansion in both murine and human models.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NSC23005 sodium
CAS 1796596-46-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H16NNaO4S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 6.4 mg/mL (20.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[Na])C1=CC=C(S(=O)(NC2CCCCC2)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 305.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.33
Porcentaje de pureza 99.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death