Learn More
NSC16168, MedChemExpress
Código de producto. 16479676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479676 50 mg 50 miligramos
16454416 100 mg 100 miligramos
16445857 5 mg 5 miligramos
16413128 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16479676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100690
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress NSC16168 is a specific inhibitor of ERCC1-XPF, with an IC50 value of 0.42 μM. NSC16168 inhibits DNA repair and potentiates CDDP efficacy in cancer.
NSC16168 is a specific inhibitor of ERCC1-XPF, with an IC50 value of 0.42 μM. NSC16168 inhibits DNA repair and potentiates CDDP efficacy in cancer.
Specifications
Nombre del producto químico o material NSC16168
CAS 6837-93-0
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15NO9S3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 31.25 mg/mL (66.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C2C(C=C(S(=O)(O)=O)C=C2OS(C3=CC=C(C)C=C3)(=O)=O)=CC(S(O)(=O)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 473.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.5
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death