Learn More
NSC139021, MedChemExpress
Código de producto. 16435436
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16435436 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16435436 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112158
MedChemExpress NSC139021 (ERGi-USU) is a highly selective inhibitor for the growth of ERG-positive cancer cells with IC50s ranging from 30 to 400 nM.
NSC139021 (ERGi-USU) is a highly selective inhibitor for the growth of ERG-positive cancer cells with IC50s ranging from 30 to 400 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NSC139021
CAS 1147-56-4
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H9N3OS
Cantidad 100 mg
Sinónimo ERGi-USU
Información de solubilidad DMSO : ≥ 62 mg/mL (242.85 mM)
SMILES OC1=C(/N=N/C2=NC=CS2)C3=CC=CC=C3C=C1
Peso molecular (g/mol) 255.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.3
Porcentaje de pureza 99.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease