Learn More
NSC 91800, TRC
Código de producto. 30424775
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30424775 5 mg 5 miligramos
30414518 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424775 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN9004405MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13560-91-3
Fórmula molecular C15H6Cl12
Peso molecular (g/mol) 611.64
Sinónimo NSC 91800, 1,2,3,4,5,6,7,8,10,10,11,11-Dodecachloro-4,4a,4b,5,8,8a,9,9a-octahydro-1,4:5,8-dimethano-1H-fluorene
SMILES ClC1=C(Cl)C2(Cl)C3C(CC4C3C5(Cl)C(=C(Cl)C4(Cl)C5(Cl)Cl)Cl)C1(Cl)C2(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,3,4,5,6,7,8,10,10,11,11-Dodecachloro-4,4a,4b,5,8,8a,9,9a-octahydro-1,4:5,8-dimethano-1H-fluorene
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H6Cl12/c16-6-8(18)12(22)4-2(10(6,20)14(12,24)25)1-3-5(4)13(23)9(19)7(17)11(3,21)15(13,26)27/h2-5H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 605.6732