Learn More
NSC 85390, TRC
Código de producto. 30417572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30417572 100 mg
1 options
Código de producto. 30417572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN900330100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32229-98-4
Fórmula molecular C13 H19 Cl N2 O
Peso molecular (g/mol) 254.76
Sinónimo 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propanol
Nombre IUPAC 3-[4-(3-clorofenil)piperazina-1-il]propano-1-ol
SMILES OCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19ClN2O/c14-12-3-1-4-13(11-12)16-8-6-15(7-9-16)5-2-10-17/h1,3-4,11,17H,2,5-10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.1186