Learn More
NSC 74859, MedChemExpress
Código de producto. 16498907
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498907 5 mg 5 miligramos
16492437 50 mg 50 miligramos
16436328 10 mg 10 miligramos
16436646 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498907 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15146
MedChemExpress NSC 74859 (S3I-201) is a selective Stat3 inhibitor with an IC50 of 86 μM.
NSC 74859 (S3I-201) is a selective Stat3 inhibitor with an IC50 of 86 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NSC 74859
CAS 501919-59-1
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H15NO7S
Cantidad 5 mg
Sinónimo S3I-201
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (273.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC(NC(COS(=O)(C2=CC=C(C=C2)C)=O)=O)=CC=C1C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 365.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.36
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease