Learn More
Tocris Bioscience™ NSC 668036
Descripción
NSC 668036 is a Wnt signaling inhibitor. Binds the PDZ domain of the Dishevelled (Dvl) protein. Inhibits proliferation, migration and TGF-β-induced differentiation of fibroblasts in vitro. Reduces severity of pulmonary fibrosis in a mouse model.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-alanyl-(2S)-2-hydroxy-3-methylbutanoyl-L-alanine-(1S)-1-carboxy-2-methylpropyl ester |
| CAS | 144678-63-7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol |
| Fórmula molecular | C21H36N2O9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 460.52 |
| Forma física | Sólido |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Para uso exclusivo en investigación.