Learn More
R&D Systems™ NSC 663284
Código de producto. 18075462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18075462 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18075462 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1867/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent, selective Cdc25 phosphatase inhibitor
Potent, selective inhibitor of Cdc25 dual specificity phosphatases (Ki values are 29, 95 and 89 nM for human Cdc25A, Cdc25B2 and Cdc25C respectively); > 20- and > 450-fold selective over VHR and PTP1B phosphatases respectively. Arrests cells at both G1 and G2/M phase and blocks cdk2 and cdk1 activation. Blocks proliferation of a range of human tumor cell lines (IC50 = 0.2 - 35 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NSC 663284
CAS 383907-43-5
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C15H16ClN3O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.76
Pureza >99%
Peso molecular 321.76