Learn More
NSC 663284, MedChemExpress
Código de producto. 16495497
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16495497 5 mg 5 miligramos
16494216 100 mg 100 miligramos
16492516 25 mg 25 miligramos
16489456 50 mg 50 miligramos
16482758 10 mg 10 miligramos
16449995 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16495497 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100034
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress NSC 663284 (DA-3003-1) is a potent, cell-permeable, and irreversible Cdc25 dual specificity phosphatase inhibitor, has an IC50 for Cdc25B2 of 0.21 μM. NSC 663284 exhibits mixed competitive kinetics against Cdc25A, Cdc25B(2), and Cdc25C with Ki values of 29, 95, and 89 nM, respectively. NSC 663284 inhibits NSD2 (IC50 of 170 nM) through a direct interaction with the catalytic SET domain (Kd of 370 nM).
NSC 663284 (DA-3003-1) is a potent, cell-permeable, and irreversible Cdc25 dual specificity phosphatase inhibitor, has an IC50 for Cdc25B2 of 0.21 μM. NSC 663284 exhibits mixed competitive kinetics against Cdc25A, Cdc25B(2), and Cdc25C with Ki values of 29, 95, and 89 nM, respectively. NSC 663284 inhibits NSD2 (IC50 of 170 nM) through a direct interaction with the catalytic SET domain (Kd of 370 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NSC 663284
Forma física Solid
CAS 383907-43-5
Color Red
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H16ClN3O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo DA-3003-1
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (466.19 mM)
SMILES O=C(C(Cl)=C1NCCN2CCOCC2)C3=C(N=CC=C3)C1=O
Peso molecular (g/mol) 321.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.76
Porcentaje de pureza 99.87%