Learn More
Thermo Scientific Chemicals NSC 663284
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Descripción | Rojo |
| Contenido y almacenamiento | De - 30 °C a - 10 °C |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 321,76g/mol |
| Sensibilidad | Sensible a la luz |
| Formulario | Sólido cristalino |