Learn More
NSC 601980, MedChemExpress
Descripción
NSC601980 shows antitumor activity in the yeast screening experiment, which can inhibit cell proliferation in the COLO 205 and HT29 with Log GI 50 of -6.6 and -6.9 respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NSC 601980 |
| CAS | 2070018-27-6 |
| Color | Red |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H12N4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (100.69 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | CC1=NC2=CC=CC=C2N=C1/N=N/C3=CC=CC=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 248.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.28 |
| Mostrar más |