Learn More
NSC 42834, MedChemExpress
Código de producto. 16479137
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16479137 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16479137 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15480
MedChemExpress NSC 42834 (JAK2 Inhibitor V), a novel specific inhibitor of Jak2, inhibits Jak2-V617F and Jak2-WT autophosphorylation in a dose-dependent manner but was not cytotoxic to cells at concentrations that inhibited kinase activity.
NSC 42834 (JAK2 Inhibitor V), a novel specific inhibitor of Jak2, inhibits Jak2-V617F and Jak2-WT autophosphorylation in a dose-dependent manner but was not cytotoxic to cells at concentrations that inhibited kinase activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NSC 42834
Forma física Oil
CAS 195371-52-9
Color Colorless
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24N2O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo JAK2 Inhibitor V Z3
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (290.32 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (290.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)C(CCC2=NC=CC=C2)(C)CCC3=NC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 344.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.45
Porcentaje de pureza 96.79%