Learn More
NSC-41589, MedChemExpress
Código de producto. 16499997
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499997 5 mg 5 miligramos
16477518 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16499997 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18594
MedChemExpress NSC-41589 is an N-[2-(methylsulfanyl) phenyl]acetamide.
NSC-41589 is an N-[2-(methylsulfanyl) phenyl]acetamide.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NSC-41589
Forma física Solid
CAS 6310-41-4
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H11NOS
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (551.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=CC=CC=C1SC)=O
Peso molecular (g/mol) 181.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.25
Porcentaje de pureza 99.03%