Learn More
NSC 405020, MedChemExpress
Descripción
NSC 405020 is a novel small molecule inhibitor of MT1-MMP that specifically targets PEX domain rather than the catalytic domain of MT1-MMP with IC50 >100 μM and does not inhibit the catalytic activity of MT1-MMP or MMP-2.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NSC 405020 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 7497-07-6 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H15Cl2NO |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 260 mg/mL (999.38 mM) |
| SMILES | O=C(NC(C)CCC)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1 |
| Mostrar más |