Learn More
NSC 379317, TRC
Código de producto. 30421358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30421358 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30421358 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN900295250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-[((Carboxymethyl)imino)diethylene]di-(2,6-morpholinedione)
CAS 23911-26-4
Fórmula molecular C14H19N3O8
Cantidad 250 mg
Sinónimo N,N-Bis[2-(2,6-dioxo-4-morpholinyl)ethyl]glycine, 1,5-Bis(2,6-dioxomorpholino)-3-azapentane-3-acetic Acid, 2-[Bis[2-(2,6-dioxomorpholino)ethyl]amino]acetic Acid, Cyclic DTPA Anhydride, DTPA Anhydride, DTPA Ayclic Anhydride, DTPA Dianhydride, DTPAA, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentaacetic Acid N,N''-Dianhydride, Diethylenetriamine-N,N,N',N'',N''-pentacetic Dianhydride, Diethylenetriaminepentaacetic Acid Dianhydride, Diethylenetriaminepentaacetic Bisanhydride, Diethylenetriaminepentaacetic Dianhydride, NSC 379317
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N3O8/c18-10(19)5-15(1-3-16-6-11(20)24-12(21)7-16)2-4-17-8-13(22)25-14(23)9-17/h1-9H2,(H,18,19)
SMILES OC(=O)CN(CCN1CC(=O)OC(=O)C1)CCN2CC(=O)OC(=O)C2
Nombre IUPAC ácido 2-[bis[2-(2,6-dioxomorfolin-4-il)etil]amino]acético
Peso molecular (g/mol) 357.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.1172