Learn More
NSC 295642, TRC
Código de producto. 30012875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012875 5 mg 5 miligramos
30003879 10 mg 10 miligramos
30012175 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN9005735MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77111-29-6
Fórmula molecular C14 H15 N4 S2 . Cl . Cu
Peso molecular (g/mol) 402.42
Sinónimo NSC 295642, [1-(2-Pyridinyl)ethylidene]-hydrazinecarbodithioic Acid Phenylmethyl Wste Copper Complex
Nombre IUPAC cobre; (E)-N-[[benzilsulfanil(sulfido)-$l^{5}-azanylidene]amino]-1-(2-piridil)etanimina; cloruro
SMILES [Cl-].[Cu+2].C\C(=N/N=[N]([S-])SCc1ccccc1)\c2ccccn2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [1-(2-Pyridinyl)ethylidene]-hydrazinecarbodithioic Acid Phenylmethyl Wste Copper Complex
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14N4S2.ClH.Cu/c1-12(14-9-5-6-10-15-14)16-17-18(19)20-11-13-7-3-2-4-8-13;;/h2-10H,11H2,1H3;1H;/q-1;;+2/p-1/b16-12+;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.9723