Learn More
NSC 23766 Triclorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N6-(2-((5-(Diethylamino)pentan-2-yl)amino)-6-methylpyrimidin-4-yl)-2-methylquinoline-4,6-diamine Trihydrochloride |
| CAS | 1177865-17-6 |
| Fórmula molecular | C24H38Cl3N7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | NSC 23766 Trihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H35N7.3ClH/c1-6-31(7-2)12-8-9-16(3)27-24-28-18(5)14-23(30-24)29-19-10-11-22-20(15-19)21(25)13-17(4)26-22;;;/h10-11,13-16H,6-9,12H2,1-5H3,(H2,25,26)(H2,27,28,29,30);3*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Cl.CCN(CC)CCCC(C)Nc1nc(C)cc(Nc2ccc3nc(C)cc(N)c3c2)n1 |
| Nombre IUPAC | 6-N-[2-[5-(dietilamino)pentan-2-ilamino]-6-metilpirimidin-4-il]-2-metilquinolina-4,6-diamina; triclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 530.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 529.2254 |