Learn More
NSC 23766 trihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16496768
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16496768 10 mg 10 miligramos
16482847 50 mg 50 miligramos
16479317 5 mg 5 miligramos
3 options
Código de producto. 16496768
Marca: Medchem Express HY15723A
MedChemExpress NSC 23766 trihydrochloride is an inhibitor of Rac1 activation.
NSC 23766 trihydrochloride is an inhibitor of Rac1 activation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NSC 23766 trihydrochloride
CAS 1177865-17-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H38Cl3N7
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (62.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 32 mg/mL (60.27 mM)
SMILES NC1=CC(C)=NC2=CC=C(NC3=NC(NC(C)CCCN(CC)CC)=NC(C)=C3)C=C12.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 530.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.96
Porcentaje de pureza 99.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease