Learn More
NSC 228155, MedChemExpress
Descripción
NSC 228155 is an activator of EGFR, binds to the extracellular region of EGFR and enhance tyrosine phosphorylation of EGFR. NSC 228155 is also a potent inhibitor of KIX-KID interaction, inhibits kinase-inducible domain (KID) from CREB and KID-interacting domain (KIX) from CBP, with an IC50 of 0.36 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NSC 228155 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 113104-25-9 |
| Color | Naranja |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H6N4O4S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : 16 mg/mL (55.12 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [O-][N+]1=CC=CC=C1SC2=CC=C([N+]([O-])=O)C3=NON=C32 |
| Mostrar más |