Learn More
NSC 226895, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3beta,21-Diacetoxypregn-5-en-20-one |
| CAS | 1693-63-6 |
| Fórmula molecular | C25H36O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3β,21-Diacetoxypregn-5-en-20-one, 3β,21-dihydroxy-diacetate Pregn-5-en-20-one, (3β)-3,21-Bis(acetyloxy)pregn-5-en-20-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H36O5/c1-15(26)29-14-23(28)22-8-7-20-19-6-5-17-13-18(30-16(2)27)9-11-24(17,3)21(19)10-12-25(20,22)4/h5,18-22H,6-14H2,1-4H3/t18-,19-,20-,21-,22+,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12[C@](CC[C@@H]2C(COC(C)=O)=O)([H])[C@@]3([H])[C@@](CC1)([H])[C@@]4(C(C[C@H](CC4)OC(C)=O)=CC3)C |
| Nombre IUPAC | acetato de 2-((3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-3-acetoxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il)-2-oxoetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 416.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.26 |