Learn More
NSC 185058, MedChemExpress
Código de producto. 16497947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497947 5 mg 5 miligramos
16495228 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16497947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY125169
MedChemExpress NSC 185058 is an inhibitor of ATG4B, a major cysteine protease. Inhibition of ATG4B using NSC 185058 markedly attenuates autophagic activity.
NSC 185058 is an inhibitor of ATG4B, a major cysteine protease. Inhibition of ATG4B using NSC 185058 markedly attenuates autophagic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NSC 185058
CAS 39122-38-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H9N3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (580.67 mM)
SMILES S=C(C1=NC=CC=C1)NC2=NC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 215.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.27
Porcentaje de pureza 99.52%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation