Learn More
NS6180, MedChemExpress
Código de producto. 16469307
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469307 5 mg 5 miligramos
16456758 10 mg 10 miligramos
16452837 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16469307 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15707
MedChemExpress NS6180 is a novel potent and selective KCa3.1 channel inhibitor(IC50= 9 nM) prevents T-cell activation and inflammation.
NS6180 is a novel potent and selective KCa3.1 channel inhibitor(IC50= 9 nM) prevents T-cell activation and inflammation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NS6180
Forma física Solid
CAS 353262-04-1
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H12F3NOS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (309.28 mM)
SMILES O=C1CSC2=CC=CC=C2N1CC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3
Peso molecular (g/mol) 323.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.33
Porcentaje de pureza 99.89%