Learn More
NS309, MedChemExpress
Código de producto. 16486498
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486498 10 mg 10 miligramos
16472597 50 mg 50 miligramos
16429087 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486498 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15416
MedChemExpress NS309 is a potent and selective activator of the Ca2+-activated SK/IK potassium channels, but displays no activity at BK channels.
NS309 is a potent and selective activator of the Ca2+-activated SK/IK potassium channels, but displays no activity at BK channels.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NS309
Forma física Solid
CAS 18711-16-5
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H4Cl2N2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (432.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC(Cl)=C2Cl)/C1=N/O
Peso molecular (g/mol) 231.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.04
Porcentaje de pureza 99.19%