Learn More
NS1652, MedChemExpress
Código de producto. 16450559
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16450559 1 mg 1 miligramo
16425617 5 mg 5 miligramos
16402878 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16450559 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100244
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress NS1652 is a reversible anion conductance inhibitor, blocks chloride channel, with an IC50 of 1.6 μM in human and mouse red blood cells.
NS1652 is a reversible anion conductance inhibitor, blocks chloride channel, with an IC50 of 1.6 μM in human and mouse red blood cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NS1652
Forma física Solid
CAS 1566-81-0
Color Blanco
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11F3N2O3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (15.42 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1NC(NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 324.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.25
Porcentaje de pureza 99.89%