Learn More
NS1643, MedChemExpress
Código de producto. 16497208
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497208 10 mg 10 miligramos
16497186 100 mg 100 miligramos
16493227 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16497208 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16916
MedChemExpress NS1643 is a partial agonist of human ether-a-go-go-related gene (hERG) K(+) channels with an EC50 of 10.5 μM.
NS1643 is a partial agonist of human ether-a-go-go-related gene (hERG) K(+) channels with an EC50 of 10.5 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NS1643
CAS 448895-37-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10F6N2O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (262.99 mM)
SMILES O=C(NC1=C(O)C=CC(C(F)(F)F)=C1)NC2=C(O)C=CC(C(F)(F)F)=C2
Peso molecular (g/mol) 380.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.24
Porcentaje de pureza 95.03%
Grado Research
Forma física Powder