Learn More
NS11394, MedChemExpress
Descripción
NS11394 is an orally active and unique subtype-selective GABAA positive allosteric receptor (PAM), with a Ki of ∼0.5 nM. NS11394 shows a selectivity profile in the order of GABAA-5 > α3 > α2 > α1-containing receptors. NS11394 has anxiolytic and anti-inflammatory properties.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NS11394 |
| CAS | 951650-22-9 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H19N3O |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (282.95 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N#CC1=CC=CC=C1C2=CC=CC(N3C4=CC=C(C(C)(O)C)C=C4N=C3)=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 353.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.42 |
| Mostrar más |