Learn More
R&D Systems™ NS 8593 Hydrochloride
Código de producto. 18753088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18753088 50 mg 50 miligramos
18750939 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18753088 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4597/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective negative modulator of KCa2 (SK) channels; inhibits SK currents
NS 8593 hydrochloride is a selective KCa2 (SK) channel negative modulator; inhibits SK channel currents (Kd values are 0.42, 0.6 and 0.73 μM for SK1, SK2 and SK3 respectively at 0.5 μM Ca2+). Exhibits selectivity for SK channels over KCa1.1 (BK), KCa3.1 (IK), Kv, Nav and Cav channels. Inhibits afterhyperpolarization in hippocampal slices.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NS 8593 hydrochloride
CAS 875755-24-1
Sinónimo N-[(1R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenyl]-1H-benzimidazol-2-amine hydrochloride
Cantidad 50 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C17H17N3·HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.8
Forma física Sólido
Tipo de producto Bioactive Small Molecule
Pureza >98%
Mostrar más Mostrar menos
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use