Learn More
NS-638, MedChemExpress
Código de producto. 16499886
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499886 50 mg 50 miligramos
16493358 10 mg 10 miligramos
16456087 5 mg 5 miligramos
16454606 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499886 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101428
MedChemExpress NS-638 is a small nonpeptide molecule with Ca2+-channel blocking properties. K+-stimulated intracellular Ca2+-elevation is blocked with an IC50 value of 3.4 μM.
NS-638 is a small nonpeptide molecule with Ca2+-channel blocking properties. K+-stimulated intracellular Ca2+-elevation is blocked with an IC50 value of 3.4 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NS-638
CAS 150493-34-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H11ClF3N3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (104.38 mM)
SMILES NC1=NC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2N1CC3=CC=C(Cl)C=C3
Peso molecular (g/mol) 325.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.72
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation