Learn More
NS-398, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NS-398 |
| CAS | 123653-11-2 |
| Fórmula molecular | C13H18N2O5S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Taisho NS 398, N-[2-(Cyclohexyloxy)-4-nitrophenyl]methanesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11,14H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | O=S(NC1=C(OC2CCCCC2)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)(C)=O |
| Nombre IUPAC | N-(2-ciclohexiloxi-4-nitrofenil)metanosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 314.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.0936 |