Learn More
NS-398, MedChemExpress
Descripción
NS-398 is a non-steroidal an-inflammatory agent with analgesic and antipyretic effects, and selectively inhibits prostaglandin G/H synthase 2/cyclooxygenase 2 (COX-2) activity, with an IC50 of 3.8 μM, and has no effect on COX-1 at 100 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NS-398 |
| CAS | 123653-11-2 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H18N2O5S |
| Cantidad | 50 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (318.11 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CS(=O)(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1OC2CCCCC2)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 314.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.36 |
| Mostrar más |