Learn More
Tocris Bioscience™ NS 398
Descripción
NS 398 is a selective cyclooxygenase-2 inhibitor (IC50 values are 3.8 and > 100 μM for COX-2 and COX-1 respectively). Induces apoptosis in colorectal tumor cells and elevates COX-2 protein expression in vitro. Orally active and non-ulcerogenic analgesic and anti-inflammatory in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-Cyclohexyloxy-4-nitrophenyl]methanesulfonamide |
| CAS | 123653-11-2 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C13H18N2O5S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 314.36 |
Para uso exclusivo en investigación