Learn More
Tocris Bioscience™ NS 383
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18758636
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18758636 10 mg 10 miligramos
18708256 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18758636
Marca: Tocris Bioscience™ 5927/10
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ASIC blocker; active in vivo
NS 383 is an ASIC blocker (IC50 values are 0.44, 2.1 μM and no effect at rat ASIC1a, ASIC3 and ASIC2a, respectively: IC50 value = 0.12 μM at human ASIC1a with no effect at ASIC2a or ASIC3). Inhibition was also observed at heteromeric ASIC channels (IC50 values are 0.79, 0.87 and 4.5 uM at rat ASIC1a+3, ASIC1a+2a and ASIC2a+3; IC5O values are 0.33 and 0.69 uM at human ASIC1a+2a and ASIC1a+3, with no effect at ASIC2a+3). Attenuates pathophysiological nociceptive behaviors in CFA-inflamed and CCI rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Ethyl-6,7,8,9-tetrahydro-5-phenyl-1 H-pyrrolo[3,2-h]isoquinoline-2,3-dione-3-oxime
CAS 309711-59-9
Cantidad 10 mg
Objetivo Acid-sensing Ion Channel Blockers
Fórmula molecular C19H19N3O2