Learn More
NS 3763, TRC
Código de producto. 30422558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30422558 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30422558 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN9005685MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-dibenzamidobenzene-1,3-dicarboxylic acid
CAS 70553-45-6
Fórmula molecular C22 H16 N2 O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo NS 3763
Fórmula InChI InChI=1S/C22H16N2O6/c25-19(13-7-3-1-4-8-13)23-17-12-18(16(22(29)30)11-15(17)21(27)28)24-20(26)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)(H,29,30)
SMILES OC(=O)c1cc(C(=O)O)c(NC(=O)c2ccccc2)cc1NC(=O)c3ccccc3
Nombre IUPAC Ácido 4,6-dibenzamidobenceno-1,3-dicarboxílico
Peso molecular (g/mol) 404.372
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.101