Learn More
Tocris Bioscience™ NS 309
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18004152
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18004152 10 mg 10 miligramos
18045532 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18004152
Marca: Tocris Bioscience™ 3895/10
Positive modulator of KCa2 and KCa3.1 channels
Positive modulator of small- and intermediate- conductance Ca2+-activated K+ channels (KCa2 and KCa3.1 channels); increases Ca2+ sensitivity. Displays no activity at BK channels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18711-16-5
Fórmula molecular C8H4Cl2N2O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NS 309
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.04
Pureza >98%
Peso molecular 231.032