Learn More
Tocris Bioscience™ NS 1738
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18015572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18015572 10 mg 10 miligramos
18014202 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18015572 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2995/10
Positive allosteric modulator of α7 nAChR; active in vivo
Selective positive allosteric modulator of α7 nicotinic acetylcholine receptors. Exhibits no substantial activity for α4β2, α3β3 and α1-containing receptors. Displays cognitive-enhancing properties in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501684-93-1
Fórmula molecular C14H9Cl2F3N2O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NS 1738
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.13
Pureza 98%
Peso molecular 365.133