Learn More
NS 1738, MedChemExpress
Código de producto. 16491237
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491237 50 mg 50 miligramos
16477727 5 mg 5 miligramos
16475756 100 mg 100 miligramos
16464998 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491237 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12151
MedChemExpress NS 1738 (NSC 213859) is a novel positive allosteric modulator of the α7 nAChR, with respect to positive modulation of α7 nAChR (EC50=3.4 μM in oocyte experiments).
NS 1738 (NSC 213859) is a novel positive allosteric modulator of the α7 nAChR, with respect to positive modulation of α7 nAChR (EC50=3.4 μM in oocyte experiments).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NS 1738
CAS 501684-93-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H9Cl2F3N2O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo NSC 213859
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (273.88 mM)
SMILES O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1Cl)NC2=CC(Cl)=CC=C2O
Peso molecular (g/mol) 365.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.13
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation