Learn More
Tocris Bioscience™ NS 1643
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18095712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18095712 50 mg 50 miligramos
18065802 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18095712 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3062/50
KV11.1 (hERG) channel activator; antiarrhythmic
Human ether-a-go-go related gene (hERG) KV11.1 channel activator (EC50 = 10.5 μM). Exhibits different molecular mechanisms of action at KV11.1 (hERG1) and KV11.2 (hERG2) channels. Displays antiarrhythmic activity in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 448895-37-2
Fórmula molecular C15H10F6N2O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material NS 1643
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.24
Pureza >98%
Peso molecular 380.246